Learn More
2-(Trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10660395 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10660395 25 g Glasflasche 25 Gramm
10577373 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10660395 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 232680250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 447-61-0 | C8H5F3O | 174.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 447-61-0
Summenformel C8H5F3O
Molekulargewicht (g/mol) 174.12
MDL-Nummer MFCD00003337
InChI-Schlüssel ZDVRPKUWYQVVDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzaldehyde, o-trifluoromethyl benzaldehyde, o-trifluoromethylbenzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolualdehyde, benzaldehyde, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-benzaldehyde, ortho-trifluoromethyl-benzaldehyde, otf-bad, trifluoromethylbenzaldehyde
PubChem CID 123067
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)Benzaldehyd
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -40.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3200g/mL
Siedepunkt 70.0°C to 71.0°C (16.0 mmHg)
Flammpunkt 61°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3C6H4CHO
Brechungsindex 1.4650 to 1.4670
Menge 25 g
Beilstein 07, III, 1013
Relative Dichte 1.32
Formelmasse 174.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.