Learn More
2-(Trifluormethyl)benzamid, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11438056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438056 25 g 25 Gramm
11428056 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438056 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14103.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 360-64-5
Summenformel C8H6F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 189.14
MDL-Nummer MFCD00014798
InChI-Schlüssel QBAYIBZITZBSFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzamide, o-trifluoromethylbenzamide, o-trifluoromethyl benzamide, unii-5u8y7e6aio, 2-trifluoromehtyl benzamide, benzamide, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethyl-benzamide, 5u8y7e6aio, synquest 4848-3-12
PubChem CID 67759
IUPAC-Name 2-(trifluormethyl)benzamid
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)benzamide
Schmelzpunkt 161°C to 164°C
Menge 25 g
Beilstein 2616148
Formelmasse 189.14
Reinheit (%) ≥98%