Learn More
2-(Trifluormethyl)-benzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458066 100 g 100 Gramm
11414140 1 g 1 Gramm
11438066 5 g 5 Gramm
11448066 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11458066 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14108.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 776-04-5 | C7H4ClF3O2S | 244.612 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 776-04-5
Summenformel C7H4ClF3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 244.612
MDL-Nummer MFCD00051696
InChI-Schlüssel ZIZGWNOAHUCACM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-trifluoromethylbenzenesulphonyl chloride, 2-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, o-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, o-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 136616
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 22°C to 24°C
Dichte 1.585
Siedepunkt 133°C to 135°C (14 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.503
Menge 100 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2651854
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 244.62
Reinheit (%) 98%