Learn More
2-(Trifluormethyl)-benzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11433117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433117 100 g 100 Gramm
11413117 5 g 5 Gramm
11423117 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16093.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 433-97-6
Summenformel C8H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.12
MDL-Nummer MFCD00002476
InChI-Schlüssel FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzoic acid, o-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluic acid, o-carboxybenzotrifluoride, 2-carboxybenzotrifluoride, unii-0r1ck7mzua, trifluoromethylbenzoic acid, 2-trifluoromethyl benzoate, 2-trifluromethylbenzoic acid, trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 9899
ChEBI CHEBI:60694
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)benzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 107°C to 110°C
Siedepunkt 247°C to 254°C
Menge 100 g
Beilstein 976984
Formelmasse 190.12
Reinheit (%) ≥98%