Learn More
2-(Trifluormethyl)benzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10676291 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10676291 5 g Glasflasche 5 Gramm
10241433 1 g Glasflasche 1 Gramm
10340944 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10676291 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 312930050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 312-94-7 | C8H4ClF3O | 208.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 312-94-7
Summenformel C8H4ClF3O
Molekulargewicht (g/mol) 208.56
MDL-Nummer MFCD00000667
InChI-Schlüssel MXIUWSYTQJLIKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzoyl chloride, o-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluoyl chloride, 2-trifluoromethyl benzoylchloride, unii-d01d0b64eq, otf-boc, 2-trifluoromethyl-benzoyl chloride, o-trifluoromethyl benzoyl chloride
PubChem CID 67561
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)Benzoylchlorid
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -22°C
Farbe Rosa bis gelb
Dichte 1.4100g/mL
Siedepunkt 84°C to 85°C (16.0 mmHg)
Flammpunkt 95°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3C6H4COCl
Brechungsindex 1.4780 to 1.481
Menge 5 g
Relative Dichte 1.41
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 208.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit