Learn More
2-(Trifluoromethyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11412347 25 g 25 Gramm
11399599 1 g 1 Gramm
11402347 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14231.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 444-30-4 | C7H5F3O | 162.111 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 444-30-4
Summenformel C7H5F3O
Molekulargewicht (g/mol) 162.111
MDL-Nummer MFCD00002222
InChI-Schlüssel ZOQOPXVJANRGJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenol, 2-hydroxybenzotrifluoride, o-trifluoromethylphenol, o-hydroxybenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-cresol, phenol, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethoxy phenol, a,a,a-trifluoro-o-cresol, 2-hydroxy-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
PubChem CID 67958
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)phenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)phenol
Schmelzpunkt 45°C to 46°C
Siedepunkt 147°C to 148°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Geruch Phenol-like
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1867917
Formelmasse 162.11
Reinheit (%) 98%