Learn More
2-(Trifluormethyl)phenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397586 25 g 25 Gramm
11377586 1 g 1 Gramm
11387586 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11397586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11156.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2285-12-3 | C8H4F3NO | 187.12 g/mol
2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Trifluoromethyl)phenyl-Isocyanat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und in Färbeanwendungen verwendet wird.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2285-12-3
Summenformel C8H4F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 187.12
MDL-Nummer MFCD00002008
InChI-Schlüssel GZWGTVZRRFPVAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-isocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isocyanate, o-trifluoromethylphenylisocyanate, isocyanic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl ester, o-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-trifluoromethyl benzenisocyanate, isocyanic acid, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-o-tolyl ester
PubChem CID 16794
IUPAC-Name 1-isocyanat-2-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Dichte 1.238
Siedepunkt 74°C to 75°C (40 mmHg)
Flammpunkt 58°C (136°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4755
Menge 25 g
UN-Nummer UN2285
Beilstein 977056
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 187.12
Reinheit (%) 97%