Learn More
2-(Trifluoromethyl)Phenylisothiocyanat, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate |
| Dichte | 1.346g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Strukturformel | CF3OC6H4NCS |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 203.19 |
| Reinheit (%) | 97% |