Learn More
2-(Trifluoromethyl)Phenylisothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11306346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11306346 10 g 10 Gramm
10505265 5 g 5 Gramm
10397394 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11306346 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01593EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1743-86-8
Summenformel C8H4F3NS
Molekulargewicht (g/mol) 203.182
InChI-Schlüssel FCEKLQPJGXIQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethylphenylisothiocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 2-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, o-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 2-trifluoromethyl phenyl ester
PubChem CID 737162
IUPAC-Name 1-isothiocyanat-2-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Dichte 1.346g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CF3OC6H4NCS
Menge 10 g
Formelmasse 203.19
Reinheit (%) 97%