Learn More
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30967430
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30967430 500 g
30956424 10 g
30949377 5 g
30949294 25 g
30963278 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30967430 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD11036500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol
CAS 346-06-5
Summenformel C8H7F3O
MDL-Nummer MFCD00004621
Menge 500 g
SMILES OCC1=C(C=CC=C1)C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 176.14
Reinheit (%) 97%