Learn More
2-(Trifluormethylthio)phenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11446906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11446906 5 g 5 Gramm
11436906 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446906 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24004.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3038-48-0
Summenformel C9H6F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 203.14
MDL-Nummer MFCD00004327
InChI-Schlüssel TYOCDHCKTWANIR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-2-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-trifluoromethylphenylacetic acid, a,a,a-trifluoro-o-tolyl acetic acid, 2-trifluoromethyl phenyl acetic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-trifluoromethyl, acmc-209hfg, ksc494k8b
PubChem CID 594597
IUPAC-Name 2-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]Essigsäure
SMILES [O-]C(=O)CC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 99°C to 101°C
Menge 5 g
Beilstein 2267339
Formelmasse 204.15
Reinheit (%) 98%