Learn More
2-(Trifluormethyl)phenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460867 5 g 5 Gramm
11450867 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11460867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23267.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3038-47-9
Summenformel C9H6F3N
Molekulargewicht (g/mol) 185.15
MDL-Nummer MFCD00001903
InChI-Schlüssel QXDCZSJGEUSERL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-2-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 2-trifluoromethyl benzyl cyanide, o-trifluoromethylbenzyl cyanide, 2-trifluoromethylbenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethylphenylacetonitrile, 2-trifluoromethyl phenyl acetonitrile
PubChem CID 76435
IUPAC-Name 2-[2-(trifluormethyl)phenyl]acetonitril
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC=C1CC#N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Schmelzpunkt 28°C to 32°C
Siedepunkt 92°C (11 mmHg)
Flammpunkt 89°C (192°F)
Brechungsindex 1.463
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 910055
Formelmasse 185.15
Reinheit (%) 97%