Learn More
2-(Trifluormethyl)-Phenylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine is used as an intermediate in organic syntheses. It is also ued as a fine chemical intermediate, GC derivatizing agent, coupling reagent and N- protecting agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazin wird als Zwischenprodukt in organischen Synthesen verwendet. Es wird auch als feinchemisches Zwischenprodukt, GC-Derivatisierungsmittel, Kupplungsreagenz und N-Schutzmittel verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine |
| Schmelzpunkt | 57°C to 63°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 641592 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 176.14 |
| Reinheit (%) | 97% |