missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30968323
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30968323 100 g
30967256 1 g
30950804 10 g
30956590 25 g
30949243 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30968323 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD10510100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
CAS 3107-34-4
Summenformel C7H8ClF3N2
MDL-Nummer MFCD00102619
Menge 100 g
SMILES NNC1=CC=CC=C1C(F)(F)F.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 212.60
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.