Learn More
2-(Trifluormethyl)thiophenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11369945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369945 1 g 1 Gramm
11379945 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11369945 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19913.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13333-97-6
Summenformel C7H5F3S
Molekulargewicht (g/mol) 178.172
MDL-Nummer MFCD00068896
InChI-Schlüssel XVGQHRKNXSUPEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl benzenethiol, 2-trifluoromethyl thiophenol, 2-trifluoromethylthiophenol, 2-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 2-mercaptobenzotrifluoride, pubchem6860, acmc-209brx, trifluoromethyl thiophenol, 2trifluoromethylbenzenethiol
PubChem CID 2777889
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)benzolthiol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)thiophenol
Dichte 1.35
Siedepunkt 175°C to 177°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.499
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2441965
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 178.18
Reinheit (%) 97%