Learn More
2-(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31072930
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31072930 25 g
31056634 5 g
31061031 1 kg
31061761 10 g
31071364 100 g
31055957 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31072930 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD116725g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
CAS 2136-75-6
Summenformel C20H17OP
MDL-Nummer MFCD00006994
Menge 25 g
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 304.32
Reinheit (%) 97%