Learn More
2-(Triphenylphosphoranylidene)Propionaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10274864 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10274864 1 g Glasflasche 1 Gramm
10133054 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274864 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 399110010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24720-64-7 | C21H19OP | 318.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24720-64-7
Summenformel C21H19OP
Molekulargewicht (g/mol) 318.36
MDL-Nummer MFCD00075596
InChI-Schlüssel VHUQEFAWBCDBSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-triphenylphosphoranylidene propionaldehyde, 2-triphenylphosphoranylidene propanal, propanal, 2-triphenylphosphoranylidene, 1-formylethylidenetriphenylphosphorane, 2-triphenyl-??-phosphanylidene propanal, acmc-20aol9, 2-triphenylylidene propanal, 1-formylethylidene triphenyl phosphorane, alpha-formylethylidenetriphenylphosphorane, propanal,2-triphenylphosphoranylidene
PubChem CID 4280987
IUPAC-Name 2-(triphenyl-λ⁵-phosphanylidene)propanal
SMILES CC(C=O)=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 213.0°C to 217.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)3P=C(CH3)COH
Menge 1 g
Formelmasse 318.35
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.