Learn More
2-Vinylbenzoesäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15454347 1 g 1 Gramm
15464347 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31723.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 27326-43-8 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
As intermediate in orgaic syntheses. Phthalides were obtained in low yields by palladium-assisted cyclization of 2-vinylbenzoic acid and 2-(2-methyl-2-propenyl)- benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Als Zwischenprodukt in orgaischen Synthesen. Phthalide werden durch Palladium-unterstützte Cyclisierung von 2-Vinylbenzoesäure und 2-(2-methyl-2-propenyl)-Benzoesäure bei niedrigen Ausbeuten gewonnen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27326-43-8
Summenformel C9H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.161
MDL-Nummer MFCD02066273
InChI-Schlüssel XUDBVJCTLZTSDC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3015504
IUPAC-Name 2-ethenylbenzoesäure
SMILES C=CC1=CC=CC=C1C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Vinylbenzoic acid
Schmelzpunkt 94°C
Menge 1 g
Synonym 2-vinylbenzoic acid, vinylbenzoic acid, benzoic acid, ethenyl, benzoic acid, 2-ethenyl, pubchem19668, benzoic acid,2-ethenyl, benzoic acid, 2-ethenyl-9ci
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Vinylbenzoic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Vinylbenzoic acid