Learn More
20-Deoxyingenol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469148
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Artikelnummer. Menge
16469148 10 mg
16421558 5 mg
2 options
Artikelnummer. 16469148
Marke: Medchem Express HYN0866
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress 20-Deoxyingenol, a diterpene, is isolated from the roots of Euphorbia kansui. 20-Deoxyingenol can promote autophagy and lysosomal biogenesis by promoting the nuclear translocation of transcription factor EB (TFEB) in vitro. 20-Deoxyingenol can be used for the research of osteoarthritis (OA).
20-Deoxyingenol, a diterpene, is isolated from the roots of Euphorbia kansui. 20-Deoxyingenol can promote autophagy and lysosomal biogenesis by promoting the nuclear translocation of transcription factor EB (TFEB) in vitro. 20-Deoxyingenol can be used for the research of osteoarthritis (OA).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 20-Deoxyingenol
CAS 54706-99-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H28O4
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (150.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@@]2(C=C(C)[C@@H]3O)[C@]3(O)[C@H](O)C(C)=C[C@@]1([H])[C@@]4([H])[C@@](C4(C)C)([H])C[C@H]2C
Molekulargewicht (g/mol) 332.43
Formelmasse 332.43
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid