Learn More
Mecmesin™ GEWEBE- /TEXTILKLEMME 100 MM
Artikelnummer. 11974088
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
11974088 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11974088 Lieferant Mecmesin™ Lieferanten-Nr. 432386
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Fabric grips are designed for tensile and elongation testing of fabric and thin materials below 200N.
  • Material is gripped between two smooth spring-loaded faces which are clamped together by two locking nuts at either side of the grip to ensure the material is held securely across its entire width during testing.
  • Maximum specimen width: 100 mm
  • Maximum thickness: 4 mm.
  • Fitted with 10-32 UNF female hole and supplied with male grub-screw.
Spezifikation
Dicke 4 mm
Breite (metrisch) 100 mm