Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 203,2 mm Durchmesser x 25,4 mm Höhe, ISO-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Marke:  RETSCH 60.140.000150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11954462
  • 115.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Edelstahl
Edelstahl
Gehäuse 1Each
Analysesieb
Edelstahl
25,4mm
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
203,2mm
150 μm
ISO 3310/1
Schüttler AS 300