Learn More
HUBER Isoliertes Edelstahlbad 220B
Kapazität 20 l
Marke:  HUBER 6685
Weitere Details : Netto-Gewicht : 13.00000kg
Artikelnummer. 10667683
  • 972.02 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Isoliertes Edelstahlbad Breite 220, Länge 20
Spezifikation
Spezifikation
20 l
200°C
220 B