Learn More
HUBER Isoliertes Edelstahlbad 225B
Isoliertes Bad
Marke:  HUBER 6013
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.50000kg
Artikelnummer. 10407285
  • 1176.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Isoliertes Edelstahlbad Breite 225, Länge 25
Spezifikation
Spezifikation
25 l
max. +200°C
225 B