Learn More
Hamilton™ 23 Gauge, Rohschläuche, Verkauf pro Zoll
Hamilton bietet Schläuche aus Edelstahl 304 im Rohzuschnitt nach Zoll an. Die Schläuche werden auf die Länge zugeschnitten, die Enden sind jedoch nicht poliert und die Schläuche sind nicht wie eine typische Fertignadel passiviert.
Marke: Hamilton™ 21023
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Datenblatt
Gauge | 23 Gauge |
---|---|
Nadellänge | Individuelle Nadellänge |
Autoklavierbar | Ja |
Verkaufsmenge | Verkauf pro Zoll |
Nabe | Keine Nabe |
Spezifikation
Keine Nabe | |
23 G | |
Edelstahl |
Autoklavierbar | |
Individuelle Nadellänge |