missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ 246 Damenhose, weiß
Click to view available options
36
Beschreibung
- Weiße Damenhose aus 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Der elastische Bund ist bequem und flexibel
- Eine seitliche Beuteltasche mit verdecktem Druckknopf
- Wäschekompatible Verarbeitung
Spezifikation
Größe | 36 |
Material | Baumwolle, Polyester |
Farbe | Weiß |
Anzahl Taschen | 1 |
Taillenform | Elastisch |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'