missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibidi 25 Culture-Inserts 4 Well for Self-insertion

Artikelnummer. 17266183
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
4
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Anzahl Wells unitSize
17266183 4 25 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17266183

Marke: Ibidi 80469

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

25 Culture-Inserts 4 Well for Self-insertion is a 25 x 4 well silicone insert with 4 defined cell-free gaps of 500 μm.

  • 25 x 4 well silicone insert with 4 defined cell-free gaps of 500 μm
  • suitable for wound healing
  • migration assays
  • 2D invasion assays
  • and co-cultivation of cells
  • in a 10 cm transport dish
  • sterilized

Spezifikation

Typ Kultureinsatz
Menge 25
Sterilität Steril
Anzahl Wells 4
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.