Learn More
Ibidi 25 micro-Inserts 4 Well FulTrac for Self-insertion
Click to view available options
Anzahl Wells:
4
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- 25 x 4 well silicone insert used for tracing individual cells (adherent and suspension)
- in a 10 cm transport dish
- sterilized
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kultureinsatz |
| Menge | 25 |
| Sterilität | Steril |
| Anzahl Wells | 4 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.