Learn More
Gcase activator 1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482916
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16482916
Marke: Medchem Express HY104038
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Gcase activator 1 is an activator of glucocerebrosidase (Gcase) extracted from patent WO 2017192841 A1.
Gcase activator 1 is an activator of glucocerebrosidase (Gcase) extracted from patent WO 2017192841 A1.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gcase activator 1
Physikalische Form Solid
CAS 1919820-28-2
Farbe White
Menge 25 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H30N4O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (139.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2N=C(C)C=C(C)N2N=C1)N[C@@H]3CC[C@@H](OCCCCC)CC3
Molekulargewicht (g/mol) 358.48
Formelmasse 358.48
Reinheit (%) 98.77%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.