Learn More
rac Cetirizin N-Oxid >zu 90 % durch HPLC (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30134971
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134971 25 mg 25 Milligramm
30136218 100 mg 100 Milligramm
17970795 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134971 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC28111025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1076199-80-8
Summenformel C21 H25 Cl N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 404.89
Synonym Cetirizine N-Oxide, 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-oxido-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid, Cetirizine-N-oxide
IUPAC-Name 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)-Phenylmethyl]-1-Oxidopiperazin-1-ium-1-yl]Ethoxy]Essigsäure
SMILES OC(=O)COCC[N+]1([O-])CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cetirizine N-Oxide
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H25ClN2O4/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)23-10-12-24(27,13-11-23)14-15-28-16-20(25)26/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26)
Formelmasse 404.1503