Learn More
MedChemExpress TB500
Artikelnummer. 16473986
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Artikelnummer. Menge
16473986 25 mg
1 options
Artikelnummer. 16473986
Marke: MedChemExpress HYP0170
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress TB500 is a synthetic version of an active region of thymosin β4. TB500 is claimed to promote endothelial cell differentiation, angiogenesis in dermal tissues, keratinocyte migration, collagen deposition and decrease inflammation.
Spezifikation
Reinheit 98.0%
CAS 885340-08-9
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekulargewicht 889.01 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 25 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 250 mg/mL (281.21 mM∣Need ultrasonic)