Learn More
Fisherbrand™ Bacti-Caps mit Kunststoffverschluss, 25 mm
Bacti-Caps™ sind aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff und bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Wissenschaft, Forschung und anderen Labors.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Bacti-Caps™ für Reagenzgläser ohne Rand
- Bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht und somit eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen darstellt
- Sie eignen sich für alle Standardgrößen von Reagenzgläsern und passen auf randlose und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm und 38 mm
- Die drei flexiblen Lamellen, die an der Innenwand jeder Kappe geformt sind, sorgen für eine positive Passform, selbst wenn geringfügige Abweichungen in der Röhrchengröße auftreten
- Die Bacti-Caps™ bestehen aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff, so dass sie gegen Kulturmedien, die meisten Säuren, Laugen, Alkohole und Ester beständig sind
- Verbessertes Kulturwachstum
- farbcodiert
- Kontrollierter Gasaustausch
Spezifikation
Bacti-Caps Verschlusskappe | |
Kunststoff | |
100/Packung | |
Teströhrchen |
Autoklavierbar | |
Blau | |
25 mm |