Learn More
Hamilton™ 25s Gauge, ansatzlose Nadel, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 2, 3 oder 4, 6/Pk.
Diese Kategorie von Nadeln wird ohne Ansatz geliefert, sodass sie nicht mit einer Hamilton Spritze verbunden werden können. Der Spitzenstil und die Länge der Schläuche können zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben werden.
Marke:  Hamilton™ 22058-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 12381828
  • 119.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Datenblatt
  • Gauge 25s Gauge
  • Spitzentyp 2, 3 oder 4
  • Nadellänge Kundenspezifische Nadellänge
  • Autoklavierbar Ja
  • Verkaufsmenge 6 Nadeln pro Packung
  • Ansatz Kein Ansatz
Spezifikation
Spezifikation
25s G
Ansatzlose Nadeln