Learn More
Labconco 28 mm Rotor - CentriVap Pro
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30533435 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Unit Size:
1 Stück
Material (Beschichtung):
PTFE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. unitSize Material (Beschichtung)
30533435 1 Stück -
30533410 1 Stück PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30533435 Supplier Labconco Supplier No. 7555400
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Add to basket
Add to basket
Rotoren zur Verwendung mit Labconco™ CentriVap™ Professionelle Vakuumkonzentratoren. Ausführungen in Edelstahl und mit PTFE-Beschichtung erhältlich.
  • Kompatibel mit CentriVap Professionelle Vakuumkonzentratoren
  • Edelstahl
  • Optionale PTFE-Beschichtung
Specifications
Material Edelstahl
Typ Rotor
Rotorsystem CentriVap Pro
Größe 28 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,6 in.
Höhe (metrisch) 9.14 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 11,4 in.
Durchmesser (metrisch) 28.96 cm