Learn More
Gibco™ 293 SFM II
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10503283
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10503283 1000 mL 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10503283 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 11686029
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
293 SFM II
293 SFM II ist eine serumfreie, proteinarme Formulierung (< 10 μg/ml), die für die Suspensionskultur von 293 Zellen mit hoher Dichte (1) optimiert ist. (Nicht für adhärente 293 Zellkulturen geeignet.) Dieses Produkt ersetzt 293 SFM (Kat.- Nr. 10970-010). 293 SFM II ist frei von Stoffen tierischen Ursprungs. Formuliert ohne L-Glutamin für erhöhte Stabilität; vor der Verwendung 20 ml von 200 mM L-Glutamin oder 20 ml GlutaMAX™-I Supplement pro 1,000 ml Medium hinzufügen.
Hinweis:
Eine 293 Medium Master File wurde an die FDA übermittelt. Wenden SieSie sich bitte an den technischen Kundendienst oder Ihren lokalen Ansprechpartner,wenn Sie eine Nutzungsberechtigung für Masterfiles benötigen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie 293F, 293 (HEK)
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, proteinarm, ohne Serum
Form Flüssig
Produkttyp Serum-freies Medium (SFM)
Serum Level Serumfrei
Ohne Additive Kein Glutamin
Produktlinie Gibco
Menge 1000 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Culture Type Suspensions-Zellkultur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.