Beschreibung
- Vollständige 2D-Analyse – eine Lösung mit einem Tank für die 2D-Elektrophorese mit Röhrchengelen für die 1.-Dimension
- Besteht aus einem gekühltem Vertikaltank mit Gießboden und Zubehör sowie D1-Modul und Zubehör
Spezifikation
Supergekühlter Tank, Deckel, 2 x Glasplatten mit Aussparungen, 2 x Glasplatten mit 1.5 mm dicken, gebundenen Abstandhaltern, Blindplatte, 2 x1.5 mm Kämme (24 Probe), Gelextraktionsplattform, internes Gelkapillarmodul, 10 x Kapillarröhrchen, 10 x Blindöffnungen und 2 x 2D-Kamm (Maxi Gel Einheiten 205 mm x 200 mm) |