Learn More
(2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-Nitrophenyl)ethyl]-2-Phenylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30012910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012910 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30012910 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH953660500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylacetamide
CAS 521284-19-5
Summenformel C16H16N2O4
Menge 500 mg
Synonym (R)-N-(4-Nitrophenethyl)-2-hydroxy-2-phenylacetamide, Imp. G (EP): (2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylacetamide, (αR)-α-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]benzeneacetamide (ACI), (R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylethanamide, (R)-N-(4-Nitrophenethyl)-2-hydroxy-2-phenylacetamide, Benzeneacetamide, α-hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-, (αR)-(9CI, ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C16H16N2O4/c19-15(13-4-2-1-3-5-13)16(20)17-11-10-12-6-8-14(9-7-12)18(21)22/h1-9,15,19H,10-11H2,(H,17,20)/t15-/m1/s1
SMILES O[C@@H](C(=O)NCCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])c2ccccc2
IUPAC-Name (2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-Nitrophenyl)Ethyl]-2-Phenyl-Acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 300.31
Formelmasse 300.111