Learn More
(2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 95%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate |
| CAS | 6363-53-7 |
| Summenformel | C12H24O12 |
| MDL-Nummer | MFCD00149343 |
| Menge | 500 g |
| SMILES | O=C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)[C@H](O)CO.[H]O[H] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 360.31 |
| Reinheit (%) | 95% |