Learn More
(2R,3R,4S,5R)-2-(7-Amino-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31027459
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31027459 10 mg
31022937 5 mg
31019835 100 mg
31017364 50 mg
31019646 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31027459 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD11106210mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R,3R,4S,5R)-2-(7-Amino-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
CAS 10299-44-2
Summenformel C9H12N6O4
MDL-Nummer MFCD01631207
Menge 10 mg
SMILES O[C@H]1[C@H](N2N=NC3=C(N)N=CN=C32)O[C@H](CO)[C@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 268.23
Reinheit (%) 97%