Learn More
(2R,3R,4S,5R)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31110818
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31110818 25 g
31096264 100 g
31110297 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31110818 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD13985725g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R,3R,4S,5R)-2-Methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
CAS 612-05-5
Summenformel C6H12O5
MDL-Nummer MFCD00047532
Menge 25 g
SMILES O[C@H]([C@H]([C@@H](CO1)O)O)[C@@H]1OC
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
Reinheit (%) 98%