Learn More
((2R,3S,4R,5R)-5-(3-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl hydrogen phosphate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31033700
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31033700 10 g
31015648 1 g
31029663 500 g
31027595 25 g
31017441 250 mg
31031006 100 g
31028646 5 g
31018758 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31033700 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD11659310g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ((2R,3S,4R,5R)-5-(3-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl hydrogen phosphate
CAS 1094-61-7
Summenformel C11H15N2O8P
MDL-Nummer MFCD00038748
Menge 10 g
SMILES O=P(OC[C@H]1O[C@@H]([N+]2=CC=CC(C(N)=O)=C2)[C@H](O)[C@@H]1O)([O-])O
Molekulargewicht (g/mol) 334.22
Reinheit (%) 97%