Learn More
(2R,3S,4S,5S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 95%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| CAS | 617-04-9 |
| Summenformel | C7H14O6 |
| MDL-Nummer | MFCD00063262 |
| Menge | 100 g |
| SMILES | O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@H]1OC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 194.18 |
| Reinheit (%) | 95% |