Learn More
(2S,3aS,7aS)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31086108
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31086108 100 mg
31079195 100 g
31084631 25 g
31082518 1 g
31077781 10 g
31082505 250 mg
31080305 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31086108 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD131378100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S,3aS,7aS)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid
CAS 130309-37-4
Summenformel C24H25NO4
MDL-Nummer MFCD09750487
Menge 100 mg
SMILES O=C([C@H]1N(C(OCC2C3=C(C4=C2C=CC=C4)C=CC=C3)=O)[C@@]5([H])CCCC[C@@]5([H])C1)O
Molekulargewicht (g/mol) 391.46
Reinheit (%) 98%