Learn More
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7038974
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
153329-04-5
C10H9NO2
175.187
MFCD06208939
BYKDCLKZFBKIBQ-UHFFFAOYSA-N
3-1,3-dioxolan-2-yl benzonitrile, 3-1,3 dioxolan-2-yl-benzonitrile, 3-1,3-dioxolan-2-yl-benzonitrile, benzonitrile, 3-1,3-dioxolan-2-yl
11159613
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzonitril
C1COC(O1)C2=CC=CC(=C2)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
153329-04-5
C10H9NO2
175.187
MFCD06208939
BYKDCLKZFBKIBQ-UHFFFAOYSA-N
3-1,3-dioxolan-2-yl benzonitrile, 3-1,3 dioxolan-2-yl-benzonitrile, 3-1,3-dioxolan-2-yl-benzonitrile, benzonitrile, 3-1,3-dioxolan-2-yl
11159613
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzonitril
C1COC(O1)C2=CC=CC(=C2)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzonitrile
Menge 2 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 7202765
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 97%