Learn More
[3-(1,3-Thiazol-2-yl)phenyl]methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [3-(1, 3-Thiazol-2-yl)phenyl]methylamine |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 190.27 |
| Reinheit (%) | 97% |