Learn More
3-(1-Acetyl-4-piperidinyl)-5-fluor-1,2-benzisoxazol, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7032384
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
84163-10-0
C14H15FN2O2
262.284
MFCD06409291
PZNSVLCWHLHDLK-UHFFFAOYSA-N
1-4-5-fluorobenzo d isoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethanone, 3-1-acetyl-4-piperidinyl-5-fluoro-1,2-benzisoxazole, piperidine, 1-acetyl-4-5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl, 1-4-5-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethanone, 3-1-acetyl-4-piperidyl-5-fluoro-1,2-benzisoxazole, 1-4-5-fluorobenzo d isoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethan-1-one, 1-4-5-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethan-1-one
13076420
1-[4-(5-Fluor-1,2-Benzoxazol-3-yl)Piperidin-1-yl]Ethanon
CC(=O)N1CCC(CC1)C2=NOC3=C2C=C(C=C3)F
84163-10-0
C14H15FN2O2
262.284
MFCD06409291
PZNSVLCWHLHDLK-UHFFFAOYSA-N
1-4-5-fluorobenzo d isoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethanone, 3-1-acetyl-4-piperidinyl-5-fluoro-1,2-benzisoxazole, piperidine, 1-acetyl-4-5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl, 1-4-5-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethanone, 3-1-acetyl-4-piperidyl-5-fluoro-1,2-benzisoxazole, 1-4-5-fluorobenzo d isoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethan-1-one, 1-4-5-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethan-1-one
13076420
1-[4-(5-Fluor-1,2-Benzoxazol-3-yl)Piperidin-1-yl]Ethanon
CC(=O)N1CCC(CC1)C2=NOC3=C2C=C(C=C3)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
1-[4-(5-Fluor-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethanon wird als Reagenz bei der Synthese einer Reihe von 3-(1-substituierten 4-Piperidinyl)-1,2-benzisoxazolen verwendet, die neuroleptische Aktivität aufweisen.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-(1-Acetyl-4-piperidinyl)-5-fluoro-1,2-benzisoxazole
Schmelzpunkt 158°C to 159°C
Menge 250 mg
Formelmasse 262.29
Reinheit (%) 96%