Learn More
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10547294
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10547294 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10547294 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC60601DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoic acid
CAS 906352-85-0
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H10N2O2
MDL-Nummer MFCD09065006
Menge 1 g
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoic acid, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzoic acid, benzoicacid,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-3-carboxyphenyl-1-methyl-1h-pyrazole, benzoicacid, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, benzoic acid, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
InChI-Schlüssel NQPMBEUYTBLTAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
IUPAC-Name 3-(1H-Tetrazol-3-yl)Benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 202.213
PubChem CID 24229627
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 97%