Learn More
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenyl]methanol, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11346845
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11346845 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11346845 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC60609DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenyl]methanol
CAS 910037-09-1
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H12N2O
MDL-Nummer MFCD09065007
Menge 5 g
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanol, 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methanol, 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methan-1-ol
InChI-Schlüssel IFFXGZCJGGVFOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CO
IUPAC-Name [3-(1-Methylpyrazol-3-yl)phenyl]Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
PubChem CID 24229630
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 90%