Learn More
3-(1-piperazinyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047322
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11359475 5 g 5 Gramm
11369475 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11359475
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18702.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 59817-32-2 | C10H14N2O | 178.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59817-32-2
Summenformel C10H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 178.24
MDL-Nummer MFCD00052896
InChI-Schlüssel AYGYICRITMSJOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperazin-1-yl phenol, 1-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-1-piperazinyl phenol, n-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-piperazin-1-yl-phenol, 1-3-hydroxyphenyl-piperazine, phenol, 3-1-piperazinyl, 3-piperazinylphenol, 3-hydroxyphenylpiperazine
PubChem CID 2736597
SMILES OC1=CC=CC(=C1)N1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1-Piperazinyl)phenol
Schmelzpunkt 205°C to 208°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3263
Beilstein 4248583
Empfindlichkeit Air sensitive
IUPAC-Name 3-(Piperazin-1-yl)phenol
Formelmasse 178.24
Reinheit (%) 98%