Learn More
[3-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]methanamin, 97 %, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [3-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]methanamine |
| CAS | 91271-78-2 |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C12H18N2 |
| MDL-Nummer | MFCD06408780 |
| Menge | 250mg |
| Synonym | 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzylamine, 1-3-pyrrolidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-1-pyrrolidinylmethyl phenyl methanamine, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-pyrrolidin-1-ylmethylbenzylamine, 3-pyrrolidinylmethyl phenyl methylamine, 3-pyrrolidin-1-ylmethylphenylamine, 3-1-pyrrolidinyl methyl benzylamine, 3-1-pyrrolidinylmethyl phenyl methanamine-7 |
| InChI-Schlüssel | RTUWXPVILJUANC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | NCC1=CC=CC(CN2CCCC2)=C1 |
| Mehr anzeigen |