Learn More
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10799215
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10799215 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10596324 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10799215 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC38401CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 167626-64-4
Summenformel C9H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 189.174
MDL-Nummer MFCD08271895
InChI-Schlüssel SZKWCOCFEIVCAB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22224944
IUPAC-Name 3-(1,2,4H-Tetrazol-1-yl)Benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N2C=NC=N2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, 3-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, 3-1,2,4 triazol-1-yl-benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, pubchem19567, 3-1,2,4-triazolyl benzoic acid, 1-3-carboxyphenyl-1h-1,2,4-triazole, benzoic acid,3-1h-1,2,4-triazol-1-yl
Formelmasse 189.17
Reinheit (%) 97%